Learn More
Octadecylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Octadecylbenzene |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 32°C to 36°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Siedepunkt | 249°C (15.0 mmHg) |
Flammpunkt | >112°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Octadecylbenzene