Learn More
Ohaus™ OIML F2 Gewichteset
Justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML F2-Toleranzen
313.00 € - 1940.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Kein Zertifikat
Enthält Schutzhülle
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Masse Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Masse Preis Menge & Verfügbarkeit  
16622212
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390829
500 mg bis 1 mg
313.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16612212
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390827
50 g bis 1 mg
564.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16602212
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390826
50 g bis 1 g
328.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16692202
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390825
100 g bis 1 mg
621.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16682202
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390824
100 g bis 1 g
390.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16632192
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390032
2 x 200 g bis 1 mg
759.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16622192
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390031
2 x 200 g bis 1 g
523.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16672202
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390821
500 g bis 1 mg
887.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16662202
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390820
500 g bis 1 g
621.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16652202
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390819
1 kg bis 1 mg
1360.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16642202
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390818
1 kg bis 1 g
1105.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16612192
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390030
2 x 2 kg bis 1 mg
1730.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16602192
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390029
2 x 2 kg bis 1 g
1530.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16632202
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390815
5 kg bis 1 mg
1940.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16622202
Unterlagen ansehen
Ohaus™
30390814
5 kg bis 1 g
1710.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden, um Ihre Investition zu schützen
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
Spezifikation
Spezifikation
Kein Zertifikat
Schutzhülle