Learn More
Orcin-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
96.88 € - 960.78 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 6153-39-5 |
---|---|
Summenformel | C7H8O2·H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 142.15 |
MDL-Nummer | MFCD00149092 |
InChI-Schlüssel | NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate |
PubChem CID | 3083941 |
IUPAC-Name | 5-Methylbenzol-1,3-Diol;hydrat |
SMILES | CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10664792
|
Thermo Scientific Acros
129550250 |
25 g | Glasflasche |
96.88 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10745231
|
Thermo Scientific Acros
129551000 |
100 g | Glasflasche |
288.44 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10125303
|
Thermo Scientific Acros
129555000 |
500 g | Glasflasche |
960.78 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
6153-39-5 | |
142.15 | |
NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N | |
3083941 | |
CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O |
C7H8O2·H2O | |
MFCD00149092 | |
5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate | |
5-Methylbenzol-1,3-Diol;hydrat |
Spezifikation
Orcinol monohydrate | |
56.0°C to 61.0°C | |
290.0°C | |
98.5% min. (HPLC) | |
MFCD00149092 | |
14, 6864 | |
(5% in water) Clear colorless to light brown | |
CC1=CC(=CC(=C1)O)O.O | |
142.15 | |
142.15 | |
Pulver, Kristalle oder Flocken |
6153-39-5 | |
Weiß | |
Echt | |
C7H8O2·H2O | |
06, 882 | |
5-methylbenzene-1,3-diol hydrate, orcinol monohydrate, 5-methylresorcinol monohydrate, 3,5-dihydroxytoluene monohydrate, orcinol hydrate, resorcinol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-benzenediol, 5-methyl-, monohydrate, 1,3-dihydroxy-5-methylbenzene monohydrate, acmc-209mtl, 5-methylresorcinol hydrate | |
NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N | |
5-Methylbenzol-1,3-Diol;hydrat | |
3083941 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
- Orcinol monohydrate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.