Learn More
Thermo Scientific™ Staphylococcus-Medium Nr. 110 (dehydratisiert)
Isolieren und differenzieren Sie mit diesem Medium selektiv pathogene Staphylokokken auf der Basis von Salztoleranz, Pigmentierung und Mannitolfermentation.
Marke: Thermo Scientific™ CM0145B
123.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Isolieren und differenzieren Sie pathogene Staphylokokken selektiv anhand von Salztoleranz, Pigmentierung, Mannitol-Fermentation und Gelatineverflüssigung mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Staphylococcus-Medium Nr. 110 (dehydratisiert). Pathogene Staphylokokken (Koagulase-positiv) wachsen auf dem hochsalzigen Mannitol-Medium zu orangen Kolonien, die positive Reaktionen auf Säureproduktion und Gelatineverflüssigung geben.
Verwenden Sie Staphylococcus-Medium Nr. 110 zur selektiven Isolierung und Differenzierung von pathogenen Staphylokokken (Chapman1,2) auf der Grundlage von Salztoleranz, Pigmentierung, Mannitolfermentation und Gelatineverflüssigung.
Das Staphylococcus-Medium Nr. 110 ist gemäß den APHA3- und AOAC4-Spezifikationen formuliert und kann zusammen mit der Eigelb-Emulsion (5 % v/v SR0047) zur Untersuchung von Eigelb-Reaktionen verwendet werden.
Stein5 weist daraufhin, dass eine Gelatinase-Aktivität im Medium auf Lebensmittelvergiftungsstämme hindeutet, aber Chapman et al.6 berichten, dass typische lebensmittelvergiftende Staphylokokken ebenfalls ein orangefarbenes Pigment erzeugen sollten, hämolytisch und koagulase-positiv sind und Mannitol aus Ferment erhalten. Chapman7 zeigte, dass die Inkubation bei 30 °C eine tiefere Pigmentierung und keine Beeinträchtigung der Steinreaktion oder der Säureproduktion aus Mannitol hervorbrachte - beide waren etwa so intensiv wie bei 35 °C.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Staphylococcus Medium #110 | |
Trockenkulturmedien | |
Für 3.3 l Medium |
Pulver | |
500 g |
Nur für Laboranwendungen