Learn More
p-Tolualdehyd 97 %, Thermo Scientific Chemicals
29.75 € - 286.43 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 104-87-0 |
---|---|
Summenformel | C8H8O |
Molekulargewicht (g/mol) | 120.15 |
MDL-Nummer | MFCD00006954 |
InChI-Schlüssel | FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde |
PubChem CID | 7725 |
ChEBI | CHEBI:28617 |
IUPAC-Name | 4-Methylbenzaldehyd |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)C=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10447530
|
Thermo Scientific Acros
139001000 |
100 g | Glasflasche |
29.75 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10457530
|
Thermo Scientific Acros
139005000 |
500 g | Glasflasche |
80.70 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10105593
|
Thermo Scientific Acros
139000025 |
2.5 kg | Glasflasche |
286.43 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
104-87-0 | |
120.15 | |
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N | |
7725 | |
4-Methylbenzaldehyd |
C8H8O | |
MFCD00006954 | |
p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde | |
CHEBI:28617 | |
CC1=CC=C(C=C1)C=O |
Spezifikation
p-Tolualdehyde | |
104-87-0 | |
Farblos bis hellgelb | |
204.0°C to 205.0°C | |
Echt | |
C8H8O | |
1.5420 to 1.5480 | |
07, 297 | |
p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde | |
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N | |
4-Methylbenzaldehyd | |
7725 | |
120.15 | |
Flüssigkeit |
97% | |
-6.0°C | |
1.0150g/mL | |
71°C | |
96% min. (GC) | |
CH3C6H4CHO | |
MFCD00006954 | |
1.015 | |
Solubility in water: 0.25g/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether | |
CC1=CC=C(C=C1)C=O | |
120.15 | |
CHEBI:28617 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei anhaltender Augenreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 203-246-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CU7034500
missing translation for 'tsca' : TSCA
- p-Tolualdehyde
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: p-Tolualdehyde