Learn More
p-Toluolsulfonsäure, Natriumsalz, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
35.28 € - 108.54 €
Chemische Identifikatoren
CAS 657-84-1
Summenformel C7H7NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
MDL-Nummer MFCD00798566,MFCD00064388
InChI-Schlüssel KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
PubChem CID 3720192
IUPAC-Name Natrium;4-Methylbenzolsulfonat
SMILES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11449586
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19332.18
50g
35.28 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11453937
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19332.30
250g
108.54 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
657-84-1
194.18
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
3720192
[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
C7H7NaO3S
MFCD00798566,MFCD00064388
sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
Natrium;4-Methylbenzolsulfonat
Spezifikation
p-Toluenesulfonic acid sodium salt
C7H7NaO3S
14,9533
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Natrium;4-Methylbenzolsulfonat
3720192
≥90%
657-84-1
MFCD00798566,MFCD00064388
sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
[Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
194.18
194.19 (Anhydrous)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P264b-P280i-P305+P351+P338
Gehäuse H319-H500
missing translation for 'tsca' : Ja
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid sodium salt hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Toluenesulfonic acid sodium salt hydrate