Learn More
Palladium, 4 % Platin, 1 % auf Kohlenstoffpaste E101023-4/1, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium, 4% Platinum |
Namenshinweis | 1% on carbon paste E101023-4/1 |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 25 g |
Geruch | Odorless |