Learn More
Thermo Scientific™ PEEK-Manschetten für Quarzglas-HPLC-Kapillarschläuche
Schließen Sie Kapillarschläuche mit den Thermo Scientific™ PEEK-Manschetten für Quarzglas-Kapillarschläuche an.
Marke: Thermo Scientific™ F-229
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ PEEK-Manschetten für Quarzglas-Kapillarschläuche, um den Kapillarschlauch an Anschlüsse anzuschließen, die für Schläuche mit 1/16 in. Außendurchmesser vorgesehen sind. Sie sind chemisch inert und flexibel und so widerstandsfähig gegen hohe Drücke.
Spezifikation
Quarzglas-Kapillare | |
0,012 Zoll ID; natürlich | |
0,305 mm |
Kapillarschläuche, HPLC | |
0,012 in. | |
PEEK |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.