Learn More
Thermo Scientific™ PEEK-Manschetten für Quarzglas-HPLC-Kapillarschläuche
Schließen Sie Kapillarschläuche mit den Thermo Scientific™ PEEK-Manschetten für Quarzglas-Kapillarschläuche an.
Brand:  Thermo Scientific™ F-227
 View more versions of this product
Product Code. 10372035
Description
Description
Verwenden Sie Thermo Scientific™ PEEK-Manschetten für Quarzglas-Kapillarschläuche, um den Kapillarschlauch an Anschlüsse anzuschließen, die für Schläuche mit 1/16 in. Außendurchmesser vorgesehen sind. Sie sind chemisch inert und flexibel und so widerstandsfähig gegen hohe Drücke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Quarzglas-Kapillare
0,008 Zoll ID; gelb
0.203 mm
Kapillarschläuche, HPLC
0.008 Zoll
PEEK
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.