Learn More
Perfluorctansäure, 95 %, Thermo Scientific™
23.51 € - 75.95 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 335-67-1 |
---|---|
Summenformel | C8HF15O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 414.07 |
MDL-Nummer | MFCD00004174 |
InChI-Schlüssel | SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | perfluorooctanoic acid, pentadecafluorooctanoic acid, perfluorocaprylic acid, pfoa, octanoic acid, pentadecafluoro, perfluoroctanoic acid, perfluoroheptanecarboxylic acid, pentadecafluoro-1-octanoic acid, pentadecafluoro-n-octanoic acid, perfluoro-n-octanoic acid |
PubChem CID | 9554 |
ChEBI | CHEBI:35549 |
IUPAC-Name | Pentadecafluoroctansäure |
SMILES | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11372756
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08862.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11382756
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08862.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
AnwendungenPerfluoroctansäure wird als Tensid bei der Emulsionspolymerisierung von Fluorpolymeren verwendet. Wird in Geweben und Leder sowie bei der Herstellung von Bodenwachsen und gewachsten Papieren verwendet. Die Verbindung kommt auch in Isolatoren für elektrische Drähte, beim planaren Ätzen von Quarzglas und für Löschschaum zum Einsatz.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (3.4 g/l) bei 20 °C.
Hinweise
Die Säure nicht in der Nähe von Reduktionsmitteln und starken Basen aufbewahren. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel, starke Basen und Reduktionsmittel.
Chemische Identifikatoren
335-67-1 | |
414.07 | |
SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N | |
9554 | |
Pentadecafluoroctansäure |
C8HF15O2 | |
MFCD00004174 | |
perfluorooctanoic acid, pentadecafluorooctanoic acid, perfluorocaprylic acid, pfoa, octanoic acid, pentadecafluoro, perfluoroctanoic acid, perfluoroheptanecarboxylic acid, pentadecafluoro-1-octanoic acid, pentadecafluoro-n-octanoic acid, perfluoro-n-octanoic acid | |
CHEBI:35549 | |
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
Spezifikation
Perfluorooctanoic acid | |
58°C to 60°C | |
189°C to 192°C | |
MFCD00004174 | |
1809678 | |
Soluble in water. (3.4g/L) at 20°C. | |
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F | |
414.07 | |
CHEBI:35549 | |
95% |
335-67-1 | |
1.7 | |
C8HF15O2 | |
UN3261 | |
perfluorooctanoic acid, pentadecafluorooctanoic acid, perfluorocaprylic acid, pfoa, octanoic acid, pentadecafluoro, perfluoroctanoic acid, perfluoroheptanecarboxylic acid, pentadecafluoro-1-octanoic acid, pentadecafluoro-n-octanoic acid, perfluoro-n-octanoic acid | |
SNGREZUHAYWORS-UHFFFAOYSA-N | |
Pentadecafluoroctansäure | |
9554 | |
414.07 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318-H302
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P260-P263-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P501c
H302+H332-H318-H351-H360D-H362-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-397-9
missing translation for 'rtecsNumber' : RH0781000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Wirkungen auf/über Laktation
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- H362-Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P263-Kontakt während der Schwangerschaft/und der Stillzeit vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.