Learn More
Periodsäure (weiße bis blassgelbe Kristalle oder weißes Pulver), Fisher BioReagents
Catalog No. 10583135
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Periodsäure wird zur Zersetzung organischer Verbindungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10450-60-9
Summenformel H5IO6
Molekulargewicht (g/mol) 227.94
MDL-Nummer MFCD00011344
InChI-Schlüssel TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Periodic Acid
pH 1
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 122°C
Dichte 1.4 g/cm3
Schwermetalle (als Pb) 0.005% max.
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Menge 100 g
Strukturformel H5IO6
Physikalische Form Fest
Merck Index 15, 7286
IUPAC-Name Pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-Jod
Formelmasse 227.94
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Periodic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.