Learn More
Petrolether, ACS-Reagenz, Honeywell Riedel-de Haën™
Product Code. 15661660
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
6 x 500 ml
20 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
ACS-Reagenz
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8030-30-6
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009498
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-Name Pentan
SMILES CCCCC
Specifications
Chemischer Name oder Material Petrolether
Namenshinweis ACS-Reagenz
CAS Min. % ≥25.0000%
CAS Max. % <50.0000%
Dichte 0.64 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 40 °C bis 60 °C
Flammpunkt −30 °C
Verpackung Glasflasche
Menge 500 ml
UN-Nummer UN3295
Güte ACS-Reagenz