Learn More
Phencyclon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
54.97 € - 190.95 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 5660-91-3 |
---|---|
Summenformel | C29H18O |
Molekulargewicht (g/mol) | 382.46 |
MDL-Nummer | MFCD00051451 |
InChI-Schlüssel | MNSDGJFEKUKHGO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | phencyclone, 1,3-diphenyl-2h-cyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta 1,2-l phenanthren-2-one |
PubChem CID | 97140 |
ChEBI | CHEBI:48304 |
IUPAC-Name | 1,3-Diphenylcyclopenta[l]phenanthren-2-on |
SMILES | O=C1C(=C2C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11332665
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00108.03 |
1 g |
54.97 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11342665
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00108.06 |
5 g |
190.95 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
5660-91-3 | |
382.46 | |
MNSDGJFEKUKHGO-UHFFFAOYSA-N | |
97140 | |
1,3-Diphenylcyclopenta[l]phenanthren-2-on |
C29H18O | |
MFCD00051451 | |
phencyclone, 1,3-diphenyl-2h-cyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta 1,2-l phenanthren-2-one | |
CHEBI:48304 | |
O=C1C(=C2C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
Phencyclone | |
245°C to 249°C | |
MFCD00051451 | |
phencyclone, 1,3-diphenyl-2h-cyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta l phenanthren-2-one, 1,3-diphenylcyclopenta 1,2-l phenanthren-2-one | |
O=C1C(=C2C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21)C1=CC=CC=C1 | |
382.46 | |
CHEBI:48304 | |
97% |
5660-91-3 | |
C29H18O | |
2061817 | |
MNSDGJFEKUKHGO-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-Diphenylcyclopenta[l]phenanthren-2-on | |
97140 | |
382.46 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 227-112-4
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen