Learn More
Phosphorsäure, ACS-Reagenz, ≥85 Gew.-% in H2O, Honeywell Fluka™
Catalog No. 15635530 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 l
6 x 500 ml
Verpackung:
Poly-Flasche
ACS-Reagenz, ≥85 Gew. % in H2O
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7664-38-2, 7732-18-5
Summenformel H3O4P
Molekulargewicht (g/mol) 97.994
MDL-Nummer MFCD00011340
InChI-Schlüssel NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
IUPAC-Name Phosphorsäure
SMILES OP(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorsäure
Namenshinweis ACS-Reagenz,≥85 vol. % in H2O
Schmelzpunkt ∼40 °C (Literatur)
Siedepunkt 158 °C
CAS Min. % ≥70.0000%, ≥10.0000%
CAS Max. % <90.0000%, <20.0000%
Dichte 1.685 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Verpackung Poly-Flasche
Menge 2.5 l
Strukturformel H3PO4
UN-Nummer UN1805
Beilstein 1921286
Formelmasse 98
Reinheit (%) >85%
Güte ACS-Reagenz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phosphoric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Orthophosphoric acid