Learn More
Phosphorigsäure, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10267403
Click to view available options
Menge:
500g
1kg
2kg
10kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13598-36-2
Summenformel H3O3P
MDL-Nummer MFCD00137258
Synonym Orthophosphorous acid
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phosphorous acid
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 73,0 °C
Siedepunkt 200,0 °C
Dichte 1,6500g/mL
Schwermetalle (als Pb) Max. 20 ppm
Verpackung Kunststofftrommel
Relative Dichte 1,65
Flammpunkt > 100 °C
Prozentgehaltsbereich 98%
Menge 10kg
Strukturformel H3PO3
Physikalische Form Kristalle
Merck Index 15, 7458
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.Weitere Löslichkeiten: löslich in Alkohol
Formelmasse 82
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein