Learn More
Phosphor, Stück, rot, Puratronic™, 99,999+ % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS 7723-14-0
Summenformel P
Molekulargewicht (g/mol) 30.97
MDL-Nummer MFCD00133771
InChI-Schlüssel OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
Synonym red, acmc-20 ajw2
PubChem CID 5462309
ChEBI CHEBI:30207
IUPAC-Name Phosphor
SMILES [P]
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7723-14-0
30.97
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
5462309
Phosphor
P
MFCD00133771
red, acmc-20 ajw2
CHEBI:30207
[P]
Spezifikation
Phosphorus lump, red
Braun bis rot
Puratronic™, 99.999+% (metals basis)
MFCD00133771
red, acmc-20 ajw2
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
Phosphor
5462309
300°C
7100 hPa (5325 mm Hg)
7723-14-0
Liquid
P
1338
Miscible with water
[P]
30.97
CHEBI:30207
Powder or Lump
1.701 g/cm3 (14.195 lb./gal)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gefahrenhinweise
H228 Brennbarer Feststoff
Precautionary statements
  • P210 Keep away from heat/sparks/open fl ames/hot surfaces. No smoking.
  • P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P240 Ground/bond container and receiving equipment.
  • P241 Use explosion-pr oof electrical/ventila ting/lighting/equipment.
  • P370+P378 In case of fire: Use for ex tinction: CO2, powder or water spray.
Gefahr
missing translation for 'dotInformation' : 4.1 Brennbare Feststoffe
missing translation for 'einecsNumber' : 231-768-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TH3495000
missing translation for 'tsca' : Ja