Learn More
Phthalsäurechlorid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
41.91 € - 148.74 €
Chemische Identifikatoren
CAS 88-95-9
Summenformel C8H4Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 203.018
MDL-Nummer MFCD00000666
InChI-Schlüssel FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
IUPAC-Name Benzol-1,2-Dicarbonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11332696
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08753.22
100 g
41.91 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11342696
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08753.36
500 g
148.74 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Phthaloyl chloride is used for the preparation of volatile acid chlorides from the acids. It acts as a trapping agent for the nitrite ion in the fluorodenitration of aromatic substrates with potassium fluoride. It serves as an additive in polymers and fibers to improve the color stability. It is used as an ingredient in ceramic mold binders, as a stabilizer for polymers and in reverse osmosis membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Phthaloylchlorid wird zur Herstellung flüchtiger Säurechloride aus den Säuren verwendet. Es dient als Trapping-Mittel für das Nitrition in der Fluordenitrierung aromatischer Substrate mit Kaliumfluorid. Es dient als Additiv in Polymeren und Fasern zur Verbesserung der Farbstabilität. Es wird als Bestandteil in keramischen Formbindemitteln, als Stabilisator für Polymere und in Umkehrosmose-Membranen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Wasser, alkoholischen Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
88-95-9
203.018
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
6955
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
C8H4Cl2O2
MFCD00000666
phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
Benzol-1,2-Dicarbonylchlorid
Spezifikation
Phthaloyl chloride
12°C
276°C
C8H4Cl2O2
MFCD00000666
608200
14,7375
Miscible with ether.
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
203.018
203.03
88-95-9
1.409
151°C (304°F)
1.568
UN3265
Moisture sensitive
phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Benzol-1,2-Dicarbonylchlorid
6955
94%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H314-H318
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P260-P264b-P271-P272-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H312-H314-H317-H334-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:KORROSIVE FLÜSSIGKEIT, SÄUREHALTIG, ORGANISCH, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-869-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern
Produktidentifikator
  • Phthaloyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-Benzenedicarbonyl dichloride, Phthalic acid