Learn More
uvex Phynomic FOAM Schutzhandschuhe mit Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
5
8
9
10
12
Beschreibung
- Sicherheitshandschuh mit hoher Fingerfertigkeit für mechanische Präzisionsarbeiten
- Die feuchtigkeitsbeständige Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
- Die äußerst atmungsaktive Handflächenbeschichtung verbessert die Griffigkeit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
- Taktiles Gefühl bei der Montage von Kleinteilen
- Ideal für präzise Montage, Inspektion, Sortierung, Lebensmittelverarbeitung und Verpackungsarbeiten
Spezifikation
Spezifikation
Bauweise | Nahtloser Strick |
Coating Material | Aquapolymerschaum |
Farbe | Weiß, Grau |
Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
Hand | Ambidextrous |
Material | Spandex, Polyamid |
Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
Größe | 8 |
Modell | Full-hand Mitt |
Norm EN 388 | 3121X. |