Learn More
PIPES, 1.0 M Pufferlösung, pH 6.0, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | PIPES buffer soln. |
Farbe | Farblos |
Konzentration | 1,0 M Pufferlösung |
pH | 6.0 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 500 mL |