Learn More
Platin, 1 % auf Aktivkohlepaste, 1R18MA, Thermo Scientific™
49.70 € - 202.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-06-4 |
---|---|
Summenformel | Pt |
Molekulargewicht (g/mol) | 195.08 |
MDL-Nummer | MFCD00011179 |
InChI-Schlüssel | BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion |
PubChem CID | 23939 |
ChEBI | CHEBI:33400 |
IUPAC-Name | Platin |
SMILES | [Pt] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15492327
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045519.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
15402337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045519.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-06-4 | |
195.08 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
23939 | |
Platin |
Pt | |
MFCD00011179 | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
CHEBI:33400 | |
[Pt] |
Spezifikation
Platinum | |
7440-06-4 | |
Pt | |
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion | |
[Pt] | |
195.08 | |
CHEBI:33400 |
1% on activated carbon paste, 1R18MA | |
Paste | |
MFCD00011179 | |
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N | |
Platin | |
23939 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H317
May cause an allergic skin reaction.
P261-P272-P280g-P302+P352-P333+P313-P363-P501c
H317
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen