Learn More
Platin, 1 % auf Polyethylenimin/SiO2, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Platinum |
Namenshinweis | 1% on polyethyleneimine/SiO2 |
Physikalische Form | Perlen |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral acids and organic acids. |
Geruch | Odorless |