Learn More
Platin(II)-chlorid, Premion™, 99.99 + % (Metallbasis), Pt 73 % min., Thermo Scientific Chemicals
271.35 € - 882.39 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 10025-65-7 |
---|---|
Summenformel | Cl2Pt |
Molekulargewicht (g/mol) | 265.98 |
MDL-Nummer | MFCD00011181 |
InChI-Schlüssel | CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC-Name | platinum(2+) dichloride |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11334748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043090.03 |
1 g |
271.35 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11344748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043090.06 |
5 g |
882.39 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Platinum(II) chloride is used as a catalyst for a variety of C-C bond, C-O bond and C-N bond formation reactions. It acts as a precursor to prepare other platinum compounds such as cisplatin and dichloro(cycloocta-1,5-diene)platinum(II).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10025-65-7 | |
265.98 | |
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L | |
[Cl-].[Cl-].[Pt++] |
Cl2Pt | |
MFCD00011181 | |
platinum(2+) dichloride |
Spezifikation
Platinum (II) chloride | |
10025-65-7 | |
Pulver | |
Cl2Pt | |
MFCD00011181 | |
14,7528 | |
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L | |
platinum(2+) dichloride | |
266 | |
Premion™ | |
5.87 g/mL |
581°C (decomposition) | |
Braun-Grün | |
(Metallbasis) | |
PtCl2 | |
UN3260 | |
Soluble in ammoniaband hydrochloric acid. Insoluble in water,alcohol and ether. | |
[Cl-].[Cl-].[Pt++] | |
265.98 | |
≥99.99% | |
Pt 73% min |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H334-H314-H318-H317
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Verursacht schwere Augenschäden.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P260-P264b-P272-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H314-H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KORROSIVER FESTSTOFF, AZID, ANORGANISCH, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 233-034-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TP2275000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen