Learn More
Platin(IV)-chlorid, Premion™, ≥ 99.99 % (Metallbasis), Pt 57 % min., Thermo Scientific Chemicals
Wird in der Galvanik als Katalysator und analytisches Reagenz verwendet. Wird auch für Halbleiter-Epitaxie, Diffusionsprozesse verwendet.
252.26 € - 786.92 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13454-96-1 |
---|---|
Summenformel | Cl4Pt |
Molekulargewicht (g/mol) | 336.88 |
MDL-Nummer | MFCD00011182 |
InChI-Schlüssel | FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J |
Synonym | platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 |
PubChem CID | 26031 |
IUPAC-Name | Tetrachlorplatin |
SMILES | Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11340298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043703.03 |
1 g |
252.26 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11330298
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043703.06 |
5 g |
786.92 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Platinum(IV) chloride is used in electroplating, as a catalyst and analytical reagent. Also used in the production of semiconductor epitaxy, diffusion process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13454-96-1 | |
336.88 | |
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J | |
26031 | |
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl |
Cl4Pt | |
MFCD00011182 | |
platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 | |
Tetrachlorplatin |
Spezifikation
Platinum(IV) chloride | |
13454-96-1 | |
Cl4Pt | |
UN2923 | |
Soluble in water ( 587g/L ),acetone,slightly soluble in ethanol,ammonia. Insoluble in ether. | |
Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl | |
336.88 | |
336.9 | |
Glasflasche | |
4.303 |
370°C (dec.) | |
Kristallin | |
MFCD00011182 | |
platinum tetrachloride, platinum iv chloride, platinum iv tetrachloride, platinum chloride ptcl4, platinum chloride ptcl4 , sp-4-1, platinum chloride ptcl4 6ci,7ci,8ci, platinum iv chloride, premion, ptcl4, platinumchloride ptcl4 | |
FBEIPJNQGITEBL-UHFFFAOYSA-J | |
Tetrachlorplatin | |
26031 | |
≥99.99% | |
Hygroskopisch | |
4.303 |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P270-P272-P280-P285-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H301-H314-H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-645-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TP2275500
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Argon lagern