Learn More
Platinpulver, amorph, APS < 3 Mikrometer, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Platinpulver, 99,9 %, Pt, CAS-Nummer-7440-06-4, Platin, Metall, schwarz, Metall, Platino, Platine, IV-Ion, Schwamm, Platinum, elementar, Platin deutsch, Platin, 5 g, (Metallbasis), CHEBI:33400, Gefahrenklasse:4,1; Verpackungsgruppe:III, 231-116-1, H228, P210-P240-P241-P280-P370+P378q
279.39 € - 921.59 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-06-4
Summenformel Pt
Molekulargewicht (g/mol) 195.08
MDL-Nummer MFCD00011179
InChI-Schlüssel BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC-Name Platin
SMILES [Pt]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11304237
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036704.03
1 g
279.39 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11314237
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036704.06
5 g
921.59 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7440-06-4
195.08
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
23939
Platin
Pt
MFCD00011179
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
CHEBI:33400
[Pt]
Spezifikation
Platinum powder
Amorphes Pulver
Pt
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
[Pt]
195.08
CHEBI:33400
Geruchsneutral
7440-06-4
(Metallbasis)
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Platin
23939
99.9%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
Gehäuse H228
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:4,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-116-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TP2160000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen