Learn More
Polyethylenimin, verzweigt, Molekulargewicht 1,800, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
73.06 € - 617.07 €
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-98-6
Summenformel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekulargewicht (g/mol) 43.07
MDL-Nummer MFCD00084427
InChI-Schlüssel NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC-Name Aziridin
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11348528
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040528.14
25 g
73.06 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11338528
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
040528.22
100 g
150.75 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11328528
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
040528.36
500 g
617.07 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Polyethyleneimine is used for various applications in products like detergents, adhesives, water treatment agents and cosmetics. It is also used as flocculating agent, enzyme carrier, wet-strength agent in the paper-making process, chelating agent form complexes with metal ions such as zinc and zirconium. It acts as scavenger for aldehydes and oxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
9002-98-6
43.07
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
9033
Aziridin
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
MFCD00084427
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
CHEBI:30969
*-CCNCCN(-*)CCN-*
Spezifikation
Polyethyleneimine, branched
M.W. 1,800
Flüssig
MFCD00084427
Soluble in hot water at a low pH,in methanol,ethanol,or chloroform,but insoluble in cold water,benzene,ethyl ether,and acetone.
*-CCNCCN(-*)CCN-*
43.07
CHEBI:30969
Amine-like
Farblos bis hellgelb
9002-98-6
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Aziridin
9033
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H302
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement
P264-P270-P301+P312-P330-P501a
Wash thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Rinse mouth.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen