Learn More
Polyethylenimin, verzweigt, Molekulargewicht 70,000, 30 w/v% wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Ein Proteinfällungsmittel, das zur Aufreinigung von Proteinen verwendet wird
69.95 € - 1244.19 €
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-98-6
Summenformel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekulargewicht (g/mol) 43.07
MDL-Nummer MFCD00084427
InChI-Schlüssel NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC-Name Aziridin
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11368528
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040529.14
25 g
69.95 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11358528
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040529.22
100 g
238.19 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11378528
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040529.36
500 g
1244.19 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Acts as a protein precipitant used to purify proteins. It is used as chelating agent and as a scavenger for aldehydes and oxides. Also used in detergents, paper industry, dyes, printing inks and in water treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
9002-98-6
43.07
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
9033
Aziridin
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
MFCD00084427
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
CHEBI:30969
*-CCNCCN(-*)CCN-*
Spezifikation
Polyethyleneimine, branched
M.W. 10,000
Flüssig
MFCD00084427
Soluble in hot water at a low pH,in methanol,ethanol,or chloroform,but insoluble in cold water,benzene,ethyl ether,and acetone.
*-CCNCCN(-*)CCN-*
43.07
CHEBI:30969
Geruchsneutral
Farblos bis hellgelb
9002-98-6
((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Aziridin
9033
30% w/v aq. soln.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TQ7915000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen