Learn More
Brand™ Messbecher mit Graduierung, mit Henkel und blauer Skala
Catalog No. 15279885 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 ml
3000 mL
5000 ml
Aus Polypropylen. BRAND™Messbecher mit Graduierung, Henkel und blauer Skala gewährleisten sicheren Halt dank eines ergonomisch geformten Griffs. Der funktionelle Ausguss erleichtert die Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten. Autoklavieren (121 °C) wird nicht empfohlen.
  • Hergestellt aus Polypropylen.
  • Ergonomischer Griff für sicheren Halt.
  • Der funktionelle Ausguss erleichtert die Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten. Autoklavieren (121 °C) wird nicht empfohlen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 152 mm
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Material Polypropylen 
Höhe (metrisch) 213 mm
Schritten 50 ml
Menge 6 Packung
Typ Becher
Autoklavierbar Ja
Graduated Ja
Scale Blaue erhabene Skala