Learn More
Fisherbrand™ X4000 NON STERILE SWABSSNAPABLE POLYST
Use these swabs for sample collection. Fisherbrand™ Polystyrene/Dacron Swab have a round, compact and shred resistant head and a snappable polystyrene shaft.
Marke: Fisherbrand™ 300268
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt nach strengen ISO 9002/EN29002-Normen
- CE-Kennzeichnung Nr. 98 06 0119, Klasse II A
Spezifikation
4000Pack | |
Snappable Polystyrene/Dacron | |
Snappable Polystyrene/Dacron | |
Snappable Polypropylene |
CE-zertifiziert | |
Swab | |
2.5mm | |
Dacron |