Learn More
Kaliumantimon(III)-oxidtartrat Sesquihydrat,+99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10105363
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28300-74-5
Summenformel 1·5 H2O
Molekulargewicht (g/mol) 333.93
MDL-Nummer MFCD00167056
Synonym Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Schmelzpunkt 100,0 °C
Namenshinweis 99+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodometry)
Merck Index 15, 691
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water, 1g/15mL glycerol, insoluble in alcohol
Formelmasse 333.93
Reinheit (%) ≥99%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 2.7% max. (105°C)