Learn More
Kaliumcarbonat, Reagenzienqualität, Honeywell
Reagenzgütegrad, ≥98 %, Pulver, -325 Mesh
43.10 € - 1262.34 €
Chemische Identifikatoren
CAS 584-08-7
Summenformel CK2O3
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD00011382
InChI-Schlüssel BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Kaliumcarbonat, Kaliumkarbonat, Kali, Kaliumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dikaliumsalz, Perlenasche, Weinsäuresalz, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
PubChem CID 11430
SMILES [K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15614410
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
347825-250G
250 g N/A N/A N/A
15694400
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
347825-1KG
1 kg
157.15 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15604410
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
347825-2.5KG
2.5 kg
269.71 €
2.50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15684400
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
347825-12KG
12 kg N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
584-08-7
138.21
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
11430
CK2O3
MFCD00011382
Kaliumcarbonat, Kaliumkarbonat, Kali, Kaliumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dikaliumsalz, Perlenasche, Weinsäuresalz, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Kaliumcarbonat
CK2O3
MFCD00011382
4267587
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Dikalium, Karbonat
11430
≥ 98 %
584-08-7
K2CO3
NONH für alle Transportarten
Kaliumcarbonat, Kaliumkarbonat, Kali, Kaliumcarbonat, wasserfrei, Kohlensäure, Dikaliumsalz, Perlenasche, Weinsäuresalz, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
138.21
138.21 mol
Reagenz
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TS7750000