Learn More
Kaliumcyanid, ACS, 96.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
23.52 € - 171.86 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 151-50-8 |
---|---|
Summenformel | CKN |
Molekulargewicht (g/mol) | 65.116 |
MDL-Nummer | MFCD00011397 |
InChI-Schlüssel | NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french |
PubChem CID | 9032 |
IUPAC-Name | Kalium; Cyanid |
SMILES | [C-]#N.[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11386439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012136.18 |
50 g |
23.52 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11396439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012136.30 |
250 g |
64.22 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11376439
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012136.A1 |
1 kg |
171.86 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
KCN is widely applied in organic synthesis for the synthesis of many organic compounds, for example in the synthesis of hydantoins, spiro heterocycles, nitriles, carboxylic acids, cyanohydrins and in von Richter reaction. It is employed in gold mining, electroplating, and as a reagent in protein characterization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
151-50-8 | |
65.116 | |
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N | |
9032 | |
[C-]#N.[K+] |
CKN | |
MFCD00011397 | |
potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french | |
Kalium; Cyanid |
Spezifikation
1625°C | |
634°C | |
151-50-8 | |
96.0% min. | |
MFCD00011397 | |
potassium cyanide, potassium cyanide k cn, cyanide of potassium, caswell no. 688a, zyankali, kalium cyanid german, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french | |
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N | |
Kalium; Cyanid | |
9032 | |
ACS-Reagenz | |
1.52 |
Potassium Cyanide | |
For analysis ACS | |
granular | |
CKN | |
4652394 | |
Highly soluble in water. Soluble in methanol,glycerol,and formamide. Slightly soluble in ethanol. | |
[C-]#N.[K+] | |
65.116 | |
65.12 | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
P234-P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P390-P501c
H290-H300+H310+H330-H372
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:I
missing translation for 'einecsNumber' : 205-792-3
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TS8750000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen