Learn More
Kaliumdichromat, ≥99.5 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Reagenzgütegrad, ≥99.5 %
37.26 € - 148.19 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7778-50-9 |
---|---|
Summenformel | Cr2K2O7 |
Molekulargewicht (g/mol) | 294.182 |
MDL-Nummer | MFCD00011367 |
InChI-Schlüssel | KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Kaliumdichromat, Kaliumbichromat, Iopezit, Dikaliumbichromat, Kaliumdichromat VI, Phthalsäure-Dikaliumsalz, Dikaliumdichromium-Heptaoxid, Kalibichromat, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash |
PubChem CID | 24502 |
ChEBI | CHEBI:53444 |
IUPAC-Name | Dikalium; Oxido-(Oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrom |
SMILES | [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15608040
|
Honeywell Research Chemicals
P5271-25G |
25 g | Poly-Flasche | N/A | N/A | N/A | |||
15628040
|
Honeywell Research Chemicals
P5271-500G |
500 g | Poly-Flasche | N/A | N/A | N/A | |||
15618040
|
Honeywell Research Chemicals
P5271-2KG |
2 kg | Poly-Flasche | N/A | N/A | N/A | |||
Description
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Identifiants chimiques
7778-50-9 | |
294.182 | |
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N | |
24502 | |
Dikalium; Oxido-(Oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrom |
Cr2K2O7 | |
MFCD00011367 | |
Kaliumdichromat, Kaliumbichromat, Iopezit, Dikaliumbichromat, Kaliumdichromat VI, Phthalsäure-Dikaliumsalz, Dikaliumdichromium-Heptaoxid, Kalibichromat, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash | |
CHEBI:53444 | |
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Spécification
Kaliumdichromat | |
7778-50-9 | |
3.5 (bei 20 °C) | |
K2Cr2O7 | |
UN3086 | |
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N | |
Dikalium; Oxido-(Oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrom | |
24502 | |
294.18 mol | |
Geruchsneutral | |
2.7 g/cu.cm bei 20 °C |
398 °C | |
Orange | |
Cr2K2O7 | |
MFCD00011367 | |
Kaliumdichromat, Kaliumbichromat, Iopezit, Dikaliumbichromat, Kaliumdichromat VI, Phthalsäure-Dikaliumsalz, Dikaliumdichromium-Heptaoxid, Kalibichromat, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash | |
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |
294.182 | |
CHEBI:53444 | |
≥ 99.5 % | |
Kristallin |
Sécurité et traitement
Fehlende Gruppe - N15.00950417-P201-P280-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P308 + P313
missing translation for 'dotInformation' : Klasse 6.1 - PG 2 - EHS - RQ - Giftige Feststoffe, oxidierend, n.o.s., HI: Alle
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-906-6
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit