Learn More
Kaliumdihydrogencitrathydrat, 99 % (Trockenbasis), Thermo Scientific Chemicals
85.93 € - 251.25 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 866-83-1 |
---|---|
Summenformel | C6H7KO7 |
Molekulargewicht (g/mol) | 230.21 |
MDL-Nummer | MFCD00036472 |
InChI-Schlüssel | WKZJASQVARUVAW-UHFFFAOYNA-M |
Synonym | potassium dihydrogen citrate |
PubChem CID | 73896894 |
IUPAC-Name | 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure; Kalium |
SMILES | [K+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11478610
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044415.36 |
500 g |
85.93 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11488610
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044415.A3 |
2 kg |
251.25 €
2 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Potassium dihydrogen citrate hydrate is used as a buffering agent and a chelating agent. It is used as an alkalizing agent in the renal function. It is found that it increases the bone density, thereby used in research experiments related to the treatment of osteoporosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
866-83-1 | |
230.21 | |
WKZJASQVARUVAW-UHFFFAOYNA-M | |
73896894 | |
[K+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O |
C6H7KO7 | |
MFCD00036472 | |
potassium dihydrogen citrate | |
2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure; Kalium |
Spezifikation
Potassium dihydrogen citrate hydrate | |
Pulver/Brocken | |
C6H7KO7 | |
4772973 | |
potassium dihydrogen citrate | |
WKZJASQVARUVAW-UHFFFAOYNA-M | |
2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure; Kalium | |
73896894 | |
99% |
866-83-1 | |
(trockene Basis) | |
MFCD00036472 | |
14,7624 | |
Soluble in water. Slightly soluble in ethanol | |
[K+].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C(O)=O | |
230.21 | |
230.22 (Anhydrous) | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 212-753-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen