Learn More
Kaliumdihydrogenorthophosphat, für HPLC, Fisher Chemical™
101.00 € - 253.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10429570
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
P/4806/50
250 g
101.00 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10588250
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
P/4806/60
1 kg
253.00 €
1 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Kaliumdihydrogenorthophosphat, für HPLC
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7778-77-0
136.08
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
516951
[K+].OP(O)([O-])=O
H2KO4P
MFCD00011401 MFCD00147253
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
CHEBI:63036
Spezifikation
253°C
Weiß
Fest
MFCD00011401 MFCD00147253
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Kaliumdihydrogenphosphat
516951
136.09g/mol
7778-77-0
4.5
H2KO4P
potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
[K+].OP(O)([O-])=O
136.08
CHEBI:63036
Kunststoffpulverbehälter