Learn More
Kaliumfluorid-Dihydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10533571
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13455-21-5
Summenformel FH4KO2
Molekulargewicht (g/mol) 94.13
MDL-Nummer MFCD00149929
InChI-Schlüssel MZFXHSQFQLKKFD-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride dihydrate, unii-95r1d12heh, potassium dihydrate fluoride, potassium fluoride dihydrate, 98.5+%, potassium fluoride dihydrate, puratronic, potassium fluoride, dihydrate, potassium fluoride kf , dihydrate, acmc-1byyf, ksc497c4l, potassiumfluoridedihydrate
PubChem CID 23708904
SMILES O.O.[F-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium fluoride dihydrate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel KF·2H2O
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 16,282
IUPAC-Name Kaliumdihydratfluorid
Formelmasse 94.13
Reinheit (%) 19.65 to 20.70% (F)
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.45