Learn More
Kaliumhexachloriridat(III)-Hydrat, Ir 33.4 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11341978
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35705-96-5
MDL-Nummer MFCD00038699
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexachloroiridate(III) hydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 522.22 (Anhydrous)
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 33.4% min.