Learn More
Kaliumhexacyanoferrat(II)-trihydrat, ACS, 98.5 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
38.19 € - 362.81 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 14459-95-1 |
---|---|
Summenformel | C6H6FeK4N6O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 422.39 |
MDL-Nummer | MFCD00167023 |
InChI-Schlüssel | NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | Tetrapotassium hexacyanoironbis(Ylium)-Trihydrat |
SMILES | O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11337688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033358.22 |
100 g |
38.19 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11327688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033358.36 |
500 g |
99.29 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11347688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
033358.A3 |
2 kg |
362.81 €
2 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate is widely used in anticaking agent for both road and table salt. It is involved in the purification of tin and separation of copper from molybdenum ores. It plays a vital role in the in production of wine and citric acid. In analytical chemistry, it is used to determine the concentration of potassium permanganate. It is in combination with potassium ferricyanide and phosphate buffered solution acts as buffer for beta-galatosidase. Further, it is used as fertilizers for plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
14459-95-1 | |
422.39 | |
NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N | |
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
C6H6FeK4N6O3 | |
MFCD00167023 | |
Tetrapotassium hexacyanoironbis(Ylium)-Trihydrat |
Spezifikation
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate | |
14459-95-1 | |
9.5 | |
C6H6FeK4N6O3 | |
14,7631 | |
NLYKFUFIUWPPIZ-UHFFFAOYSA-N | |
Tetrapotassium hexacyanoironbis(Ylium)-Trihydrat | |
422.39 (368.36 Anhydrous) | |
ACS | |
1.85 |
69°C to 71°C | |
Gelb | |
Kristallin | |
MFCD00167023 | |
Soluble in water. Insoluble in ethanol and ether. | |
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N | |
422.39 | |
98.5 to 102.0% | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 237-722-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium ferrocyanide trihydrate