Learn More
Kaliumhexafluortitanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11424303
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Potassium hexafluorotitanate is used as analytical reagent, alloying additive, flame retardant and flux agent for casting. It is also used in the manufacture of titanium acid and aluminum alloys containing titanium. It is also employed in metal surface treatment and finishing, detergent applications and dental impression molding. Further, it is used as a catalyst for polypropylene synthesis. In addition to this, it is used in the extraction-refining-processing of metals, electrical-electronics engineering, textile processing and in ceramics-glass industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumhexafluortitanat wird als analytisches Reagenz, Legierungszusatz, Flammschutzmittel und Flussmittel zum Gießen verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Titansäure und titanhaltigen Aluminiumlegierungen verwendet. Es wird auch in der Metalloberflächenbehandlung und -veredelung, in Waschmittelanwendungen und im Dentaldruckguss eingesetzt. Darüber hinaus dient es als Katalysator für die Polypropylen-Synthese. Desweiteren wird es in der Extraktions-Raffinations-Verarbeitung von Metallen, der Elektrotechnik, der Textilverarbeitung und in der Keramik-Glas-Industrie eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser. Schwer löslich in kaltem Wasser und anorganischer Säure. Unlöslich in Ammoniak.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16919-27-0
Summenformel F6K2Ti
MDL-Nummer MFCD00011380
Spezifikation
Siedepunkt 235°C to 237°C
Chemischer Name oder Material Potassium hexafluorotitanate
Menge 500 g
Strukturformel K2TiF6
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water. Slightly soluble in cold water and inorganic acid. Insoluble in ammonia.
Formelmasse 240.07
Reinheit (%) 97%