Learn More
Kaliumhydroxid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., 85 bis 100.5 %, Pellets, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog No. 15610810 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, NF, Ph. Eur., 85 bis 100.5 %, Pellets
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumhydroxid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF
Strukturformel KOH
UN-Nummer UN1813
Menge 4 x 5 kg
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Formelmasse 56.11
Reinheit (%) 85 bis 100.5 %
Güte puriss.
Dampfdruck 1 mmHg (719 °C)
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide