Learn More
Kaliumiodid, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP,99.0 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
Catalog No. 15620670 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
6 x 250 g
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von Ph. Eur. BP, USP, 99.0 bis 100.5 % (Berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Iodide
Namenshinweis Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP
Menge 25 kg
Strukturformel KI
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 166
Reinheit (%) 99.0 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Güte puriss.
Dampfdruck 1mmHg (745°C)