Learn More
Kaliummetabisulfit, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Catalog No. 10588440
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Kaliummetabisulfit, zertifiziertes AR für die Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16731-55-8
Summenformel K2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 222.31
MDL-Nummer MFCD00167605
InChI-Schlüssel RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium metabisulfite, potassium disulfite, potassium pyrosulfite, dipotassium disulfite, dipotassium pyrosulfite, dipotassium metabisulfite, dipotassium disulphite, unii-65oe787q7w, ccris 1427, potassium disulfite k2s2o5
PubChem CID 28019
IUPAC-Name Dikalium Sulfinatosulfonat
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 150°C
Farbe Weiß
pH 3.5 to 4.5
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 1 kg
Formelmasse 222.33g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium metabisulfite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.