Learn More
Kaliumorthovanadat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11328308
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
It is employed as in chemical fertilizer industries and used as corrosion inhibitor. It is also used for ammonia synthesis. Used as a catalyst in oil & gas industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14293-78-8
Summenformel K3O4V
Molekulargewicht (g/mol) 232.232
MDL-Nummer MFCD00210642
InChI-Schlüssel FBRINGOENSVSPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym Potassium vanadate (ortho)
PubChem CID 22023817
IUPAC-Name Trikalium; Trioxido(oxo)Vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium orthovanadate
Physikalische Form granular
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3285
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 232.24
Reinheit (%) 99.9%