Learn More
Kaliumpermanganat, reinst, SLR, Fisher Chemical
KMnO4, CAS-Nummer-7722-64-7, solo san soo, Chamäleon Mineral, Cairox, Walkotabletten, argucide, Kaliumpermanganat, Insta-perm, Algen-k, condy-Kristalle, Kalipermanganat, 500g, Braun, 158,04g/mol, VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N, Kalium;Permanganat, 240 Grad C, 11364, 158,032, Glasglas
Chemische Identifikatoren
CAS | 7722-64-7 |
---|---|
Summenformel | KMnO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 158.032 |
MDL-Nummer | 11364 |
InChI-Schlüssel | VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo |
PubChem CID | 516875 |
IUPAC-Name | Kalium; Permanganat |
SMILES | [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
Beschreibung
KMnO4, CAS-Nummer-7722-64-7, solo san soo, Chamäleon Mineral, Cairox, Walkotabletten, argucide, Kaliumpermanganat, Insta-perm, Algen-k, condy-Kristalle, Kalipermanganat, 500g, Braun, 158,04g/mol, VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N, Kalium;Permanganat, 240 Grad C, 11364, 158,032, Glasglas
Chemische Identifikatoren
7722-64-7 | |
158.032 | |
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
516875 | |
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] |
KMnO4 | |
11364 | |
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
Kalium; Permanganat |
Spezifikation
240°C | |
Braun | |
Pulver Feststoff | |
11364 | |
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N | |
Kalium; Permanganat | |
516875 | |
Extrarein |
7722-64-7 | |
8 | |
KMnO4 | |
potassium permanganate, chameleon mineral, condy's crystals, argucide, cairox, permanganate of potash, insta-perm, walko tablets, algae-k, solo san soo | |
[O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+] | |
158.032 | |
158.04g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Potassium permanganate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.