Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
TraceSELECT™ , für Spurenanalyse, ≥ 99.995 % (Metallbasis)
79.20 € - 225.18 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC-Name Kalium; Dihydrogenphosphat
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15695930
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
60216-25G
25 g
79.20 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15685930
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
60216-100G
100 g
225.18 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien höchster Reinheit. Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für die Ultraspurenanalyse bei ppb- und sogar ppt-Konzentrationen werden durch Destillation unter Siedepunkt hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im ppb-Spurenbereich (μ g/kg) entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7778-77-0
136.08
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
516951
Kalium; Dihydrogenphosphat
H2KO4P
MFCD00011401 MFCD00147253
Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphate
CHEBI:63036
[K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Kaliumphosphat monobasisch
H2KO4P
MFCD00011401 MFCD00147253
Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphate
[K+].OP(O)([O-])=O
136.08
CHEBI:63036
≥99.99 % (Metallbasis)
2.338 g/ml bei 25 °C
7778-77-0
KH2PO4
NONH für alle Transportarten
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Kalium; Dihydrogenphosphat
516951
136.09 mol
TraceSELECT™
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TC6615500