Learn More
Kaliumsulfamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
43.82 € - 502.50 €
Chemische Identifikatoren
CAS 13823-50-2
Summenformel H2KNO3S
Molekulargewicht (g/mol) 135.178
MDL-Nummer MFCD00059941
InChI-Schlüssel BTAAXEFROUUDIL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium sulfamate, potassium sulphamate, sulfamic acid,potassium salt 1:1, sulfamic acid, monopotassium salt, sulfamic acid, potassium salt 1:1, amidosulfonic acid, potassium salt, potassium amidosulfonate, acmc-209chf, sulfamic acid potassium salt, aminosulfonic acid potassium salt
PubChem CID 23687442
IUPAC-Name Kalium; Sulfamat
SMILES NS(=O)(=O)[O-].[K+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11485897
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24447.14
25 g
43.82 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11495897
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24447.22
100 g
131.66 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11405907
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24447.36
500 g
502.50 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Potassium sulfamate is used as a food additive, used in water treatment and as a cleaning agents. It is used in the synthesis of heterocyclic nitramines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumsulfamat wird als Lebensmittelzusatzstoff, zur Wasseraufbereitung und als Reinigungsmittel verwendet. Es wird bei der Synthese von heterocyclischen Nitraminen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13823-50-2
135.178
BTAAXEFROUUDIL-UHFFFAOYSA-M
23687442
NS(=O)(=O)[O-].[K+]
H2KNO3S
MFCD00059941
potassium sulfamate, potassium sulphamate, sulfamic acid,potassium salt 1:1, sulfamic acid, monopotassium salt, sulfamic acid, potassium salt 1:1, amidosulfonic acid, potassium salt, potassium amidosulfonate, acmc-209chf, sulfamic acid potassium salt, aminosulfonic acid potassium salt
Kalium; Sulfamat
Spezifikation
Potassium sulfamate
Weiß
H2KNO3S
MFCD00059941
BTAAXEFROUUDIL-UHFFFAOYSA-M
Kalium; Sulfamat
23687442
98%
13823-50-2
Kristalliner Feststoff
H2NSO3K
potassium sulfamate, potassium sulphamate, sulfamic acid,potassium salt 1:1, sulfamic acid, monopotassium salt, sulfamic acid, potassium salt 1:1, amidosulfonic acid, potassium salt, potassium amidosulfonate, acmc-209chf, sulfamic acid potassium salt, aminosulfonic acid potassium salt
NS(=O)(=O)[O-].[K+]
135.178
135.18
Hygroscopic
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warnhinweis
missing translation for 'tsca' : TSCA