Learn More
Praseodym(III)-carbonat-Oktahydrat, REacton™, 99.99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11362278
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14948-62-0
Summenformel C3H16O17Pr2
Molekulargewicht (g/mol) 605.959
MDL-Nummer MFCD00211307
InChI-Schlüssel SEHQEMTYQGRHIC-UHFFFAOYSA-H
Synonym praseodymium carbonate octahydrate, 3co3.2pr.8h2o, praseodymium carbonate, praseodymium carbonate-water 2/3/8, dipraseodymium 3+ ion octahydrate trico3, praseodymium iii carbonate octahydrate, reacton, dipraseodymium 3+ octahydrate tricarbonate
PubChem CID 25022096
IUPAC-Name Praseodym(3+); Tricarbonat; Octahydrat
SMILES C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Pr+3].[Pr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) carbonate octahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Formelmasse 605.97 (461.85 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Reacton™
Geruch Odorless