Learn More
Praseodym(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9895 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11366298
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13709-46-1
Summenformel F3Pr
Molekulargewicht (g/mol) 197.90
MDL-Nummer MFCD00016287
InChI-Schlüssel BOTHRHRVFIZTGG-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name Praseodym(3+)-Trifluorid
SMILES [F-].[F-].[F-].[Pr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) fluoride
Schmelzpunkt 1395°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (REO)
Strukturformel PrF3
UN-Nummer UN3288
Formelmasse 197.9
Reinheit (%) 99.9895%
Güte Reacton™
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 6.2 g/mL