Learn More
Praseodym(III)-perchlorat, 50 % w/w, wässrige Lösung, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific™
Catalog No. 11450291
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13498-07-2
Summenformel Cl3O12Pr
Molekulargewicht (g/mol) 439.246
MDL-Nummer MFCD00243288
InChI-Schlüssel OPAITELCMCAYEB-UHFFFAOYSA-K
Synonym praseodymium 3+ perchlorate, praseodymium iii perchlorate, acmc-20ajtn, praseodymium perchlorate, praseodymium iii perchlorate solution, trihyperchloric acid praseodymium iii salt
PubChem CID 13783608
IUPAC-Name Praseodym(3+); Triperchlorat
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Pr+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Praseodymium(III) perchlorate
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 10 g
UN-Nummer UN3211
Formelmasse 439.26
Güte Reagenz
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.