Learn More
Thermo Scientific Chemicals Promethazinhydrochlorid
39.50 € - 182.91 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 58-33-3 |
---|---|
Summenformel | C17H20N2S·HCl |
Molekulargewicht (g/mol) | 320.88 |
InChI-Schlüssel | XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | promethazine hydrochloride, phenergan, promethazine hcl, fenergan, n,n-dimethyl-1-10h-phenothiazin-10-yl propan-2-amine hydrochloride, diprasine, farganesse, fellozine, pipolfen, pipolphen |
PubChem CID | 6014 |
ChEBI | CHEBI:8462 |
IUPAC-Name | N,N-Dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amin;hydrochlorid |
SMILES | CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)N(C)C.Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15740849
|
Thermo Scientific Chemicals
254580050 |
5 g |
39.50 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15750849
|
Thermo Scientific Chemicals
254580250 |
25 g |
80.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15760849
|
Thermo Scientific Chemicals
254581000 |
100 g |
182.91 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
58-33-3 | |
320.88 | |
promethazine hydrochloride, phenergan, promethazine hcl, fenergan, n,n-dimethyl-1-10h-phenothiazin-10-yl propan-2-amine hydrochloride, diprasine, farganesse, fellozine, pipolfen, pipolphen | |
CHEBI:8462 | |
CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)N(C)C.Cl |
C17H20N2S·HCl | |
XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N | |
6014 | |
N,N-Dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amin;hydrochlorid |
Spezifikation
Promethazine hydrochloride | |
227.0°C to 230.0°C | |
promethazine hydrochloride, phenergan, promethazine hcl, fenergan, n,n-dimethyl-1-10h-phenothiazin-10-yl propan-2-amine hydrochloride, diprasine, farganesse, fellozine, pipolfen, pipolphen | |
XXPDBLUZJRXNNZ-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-Dimethyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amin;hydrochlorid | |
6014 | |
320.88 |
58-33-3 | |
C17H20N2S·HCl | |
(10% in water) Clear colorless to light yellow | |
CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)N(C)C.Cl | |
320.88 | |
CHEBI:8462 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 200-375-2
- Promethazine hydrochloride
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Promethazine hydrochloride