Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Flaschenausgießer
Der Fisherbrand™ PTFE-Flaschenausgießer ermöglicht das direkte Abgießen aller Flüssigkeiten aus Reagenzflaschen auf sichere und konsistente Weise.
57.10 €
Spezifikation
Beschreibung | Fisherbrand™ PTFE-Flaschenausgießer |
---|---|
Material | PTFE |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Reagenzflaschen |
Produktcode | Marke | Halsinnendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Halsinnendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16216031
|
Fisherbrand™
028.030 |
GL30 |
57.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12681912
|
Fisherbrand™
028.045 |
57.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16226031
|
Fisherbrand™
028.032 |
57.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16236031
|
Fisherbrand™
028.038 |
GL38 |
57.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Vollständig inert mit PTFE-gekapselter Viton-Flaschenhalsdichtung
- Chemische Beständigkeit gesamt
- Hochrein
- Temperaturbereich: -200 °C bis +280 °C
- Nicht kontaminierend
- Einfach zu reinigen
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE-Flaschenausgießer | |
PTFE | |
Reagenzflaschen |